Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Cadherin-18 GST (N-Term) Protein
Código de producto. 18349717 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
18349717 25 μg 25 microgramos
18374128 10 μg 10 microgramos
2 options
Código de producto. 18349717
Marca: Novus Biologicals™ H00001016Q0125ug
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1016
Peso molecular M.W. (Theoretical): 37.84 kDa
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen cadherin 18, type 2, cadherin-14, cadherin-18, cadherin-like 24, CDH14EY-CADHERIN, CDH14L, CDH24, ey-cadherin
Símbolo de gen CDH18
Categoría de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión Cadherin-18
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.