missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C20ORF20 Protein
A cDNA sequence encoding the C20ORF20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | C20ORF20 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936578
|
enQuireBio™
QP11237-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916578
|
enQuireBio™
QP11237-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926578
|
enQuireBio™
QP11237-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
C20ORF20 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
C20ORF20 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% glycerol and 0.2M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGEAEVGGGG AAGDKGPGEA ATSPAEETVV WSPEVEVCLF HAMLGHKPVG VNRHFHMICI RDKFSQNIGR QVPSKVIWDH LSTMYDMQAL HESEILPFPN PERNFVLPEE IIQEVREGKV MIEEEMKEEM KEDVDPHNGA DDVFSSSGSL GKASEKSSKD KEKNSSDLGC KEGADKRKRS RVTDKVLTAN SNPSSPSAAK RRRT | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |