Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTC / Betacellulin Protein
A DNA sequence encoding the Human BTC / Betacellulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001303892.1
ID de gen (Entrez) 685
Nombre BTC / Betacellulin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15943788
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10416-ec-5ug
5 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15923788
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10416-ec-20ug
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15913788
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10416-ec-100ug
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15933788
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10416-ec-250ug
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001303892.1
BTC / Betacellulin Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
DGNSTRSPET NGLLCGDPEE NCAATTTQSK RKGHFSRCPK QYKHYCIKGR CRFVVAEQTP SCVCDEGYIG ARCERVDLFY
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
685
Research Use Only
BTC
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 107 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, with 0.02 % Tween-20, lyophilized