Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRAF Protein
A cDNA sequence encoding the BRAF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | BRAF Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15966458
|
enQuireBio™
QP11200-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956458
|
enQuireBio™
QP11200-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946458
|
enQuireBio™
QP11200-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
BRAF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BRAF protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFSEDRN RMKTLGRRDS SDDWEIPDGQ ITVGQRIGSG SFGTVYKGKW HGDVAVKMLN VTAPTPQQLQ AFKNEVGVLR KTRHVNILLF MGYSTKPQLA IVTQWCEGSS LYHHLHIIET KFEMIKLIDI ARQTAQGMDY LHAKSIIHRD LKSNNIFLHE DLTVKIGDFG LATVKSRWSG SHQFEQLSGS ILWMAPEVIR MQDKNPYSFQ SDVYAFGIVL YELMTGQLPY SNINNRDQII FMVGRGYLSP DLSKVRSNCP KAMKRLMAEC LKKKRDERPL FPQILASIEL LARSLPKIHR SASEPSLNRA GFQTEDFSLY ACASPKTPIQ AGGYGAFPVH | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |