missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human BMP-2 Protein

Código de producto. 18445322 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18445322

Marca: Novus Biologicals™ NBP234928100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

BMP2 protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine ATDC5 cells is less than 200 ng/mL, corresponding to a specific activity of >5.0 x 10^3 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P12643, P12643, P12643
Concentración LYOPH
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution containing 10 mM sodium citrate pH 3.5.
ID de gen (Entrez) 650
Peso molecular 26.0 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/ug of BMP-2 as determined by LAL method.
Alias de gen BMP-2, BMP-2A, BMP2ABone morphogenetic protein 2A, bone morphogenetic protein 2
Símbolo de gen BMP2
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled H2O to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C. Do not reconstitute in PBS or cell culture media.
Categoría de investigación Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >95% by SDS-PAGE and HPLC
Expresión BMP-2
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado