Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5331-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15995919
  • 4515.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001139117.1
BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
Research Use Only
TNFSF13B
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
10673
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MHHHHHHLVP RAVQGPEETV TQDCLQLIAD SETPTIQKGS YTFVPWLLSF KRGSALEEKE NKILVKETGY FFIYGQVLYT DKTYAMGHLI QRKKVHVFGD ELSLVTLFRC IQNMPETLPN NSCYSAGIAK LEEGDELQLA IPRENAQISL DGDVTFFGAL KLL
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.