Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BHMT2 Protein
A cDNA sequence encoding the BHMT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
Nombre | BHMT2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936338
|
enQuireBio™
QP11160-2UG |
2 μg |
en la oferta
2 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15916338
|
enQuireBio™
QP11160-10UG |
10 μg |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15926338
|
enQuireBio™
QP11160-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
BHMT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BHMT2 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPAGRP GAKKGILERL ESGEVVIGDG SFLITLEKRG YVKAGLWTPE AVIEHPDAVR QLHMEFLRAG SNVMQTFTFS ASEDNMESKW EDVNAAACDL AREVAGKGDA LVAGGICQTS IYKYQKDEAR IKKLFRQQLE VFAWKNVDFL IAEYFEHVEE AVWAVEVLKE SDRPVAVTMC IGPEGDMHDI TPGECAVRLV KAGASIVGVN CRFGPDTSLK TMELMKEGLE WAGLKAHLMV QPLGFHAPDC GKEGFVDLPE YPFGLESRVA TRWDIQKYAR EAYNLGVRYI GGCCGFEPYH IRAIAEELAP ERGFLPPASE KHGSWGSGLD MHTKPWIRAR ARREYWENLL PASGRPFCPS LSKPDF | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |