Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-1 adrenergic receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Beta-1 adrenergic receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000675.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 153 |
Nombre | Beta-1 adrenergic receptor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16067301
|
enQuireBio™
QP8958-ye-10ug |
10 μg | |||||||
16007311
|
enQuireBio™
QP8958-ye-50ug |
50 μg | |||||||
16057301
|
enQuireBio™
QP8958-ye-100ug |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16087301
|
enQuireBio™
QP8958-ye-200ug |
200 μg | |||||||
16097301
|
enQuireBio™
QP8958-ye-500ug |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16077301
|
enQuireBio™
QP8958-ye-1mg |
1 mg | |||||||
Especificaciones
NP_000675.1 | |
Beta-1 adrenergic receptor Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
153 | |
Research Use Only | |
ADRB1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
CRSPDFRKAF QRLLCCARRA ARRRHATHGD RPRASGCLAR PGPPPSPGAA SDDDDDDVVG ATPPARLLEP WAGCNGGAAA DSDSSLDEPC RPGFASESKV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |