Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BANK1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BANK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001077376.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 55024 |
Nombre | BANK1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16058851
|
enQuireBio™
QP9855-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16078851
|
enQuireBio™
QP9855-YE-1MG |
1 mg |
2765.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068851
|
enQuireBio™
QP9855-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088851
|
enQuireBio™
QP9855-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098851
|
enQuireBio™
QP9855-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16008861
|
enQuireBio™
QP9855-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001077376.2 | |
BANK1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
55024 | |
Research Use Only | |
BANK1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MLPAAPGKGL GSPDPAPCGP APPGNTKDII MIYEEDAEEW ALYLTEVFLH VVKREAILLY RLENFSFRHL ELLNLTSYKC KLLILSNSLL RDLTPKKCQF LEKILHSPKS VVTLLCGVKS SDQLYELLNI SQSRWEISTE QEPEDYISVI QSIIFKDSED YFEVNIPTDL RAKHSGEISE RKEIEELSEA SRNTIPLAVV LPTEIPCENP GEIFIILRDE VIGDTVEVEF TSSNKRIRTR PALWNKKVWC MKALEFPAGS VHVNVYCDGI VKATTKIKYY PTAKAKECLF RMADSGESLC QNSIEELDGV LTSIFKHEIP YYEFQSLQTE ICSQNKYTHF KELPTLLHCA AKFGLKNLAI HLLQCSGATW ASKMKNMEGS DPAHIAERHG HKELKKIFED FSIQEIDINN EQENDYEEDI ASFSTYIPST QNPAFHHESR KTYGQSADGA EANEMEGEGK QNGSGMETKH SPLEVGSESS EDQYDDLYVF IPGADPENNS QEPLMSSRPP LPPPRPVANA FQLERPHFTL PGTMVEGQME RSQNWGHPGV RQETGDEPKG EKEKKEEEKE QEEEEDPYTF AEIDDSEYDM ILANLSIKKK TGSRSFIINR PPAPTPRPTS IPPKEETTPY IAQVFQQKTA RRQSDDDKFC GLPKKQDRAR IESPAFSTLR GCLTDGQEEL ILLQEKVKNG KMSMDEALEK FKHWQMGKSG LEMIQQEKLR QLRDCIIGKR PEEENVYNKL TIVHHPGGKE TAHNENKFYN VHFSNKLPAR PQVEKEFGFC CKKDH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |