Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human B9 domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) B9 domain-containing protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_085055.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 80776 |
Nombre | B9 domain-containing protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16042321
|
enQuireBio™
QP8040-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16062321
|
enQuireBio™
QP8040-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16052321
|
enQuireBio™
QP8040-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072321
|
enQuireBio™
QP8040-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082321
|
enQuireBio™
QP8040-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16092321
|
enQuireBio™
QP8040-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_085055.2 | |
B9 domain-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
80776 | |
Research Use Only | |
B9D2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEVHVIGQI IGASGFSESS LFCKWGIHTG AAWKLLSGVR EGQTQVDTPQ IGDMAYWSHP IDLHFATKGL QGWPRLHFQV WSQDSFGRCQ LAGYGFCHVP SSPGTHQLAC PTWRPLGSWR EQLARAFVGG GPQLLHGDTI YSGADRYRLH TAAGGTVHLE IGLLLRNFDR YGVEC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |