missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARFIP2 Protein
A cDNA sequence encoding the ARFIP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | ARFIP2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15996028
|
enQuireBio™
QP11064-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986028
|
enQuireBio™
QP11064-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976028
|
enQuireBio™
QP11064-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ARFIP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ARFIP2 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 1mM DTT and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGS TDGILG KAATMEIPIH GNGEARQLPE DDGLEQDLQQ VMVSGPNLNE TSIVSGGYGG SGDGLIPTGS GRHPSHSTTP SGPGDEVARG IAGEKFDIVK KWGINTYKCT KQLLSERFGR GSRTVDLELE LQIELLRETK RKYESVLQLG RALTAHLYSL LQTQHALGDA FADLSQKSPE LQEEFGYNAE TQKLLCKNGE TLLGAVNFFV SSINTLVTKT MEDTLMTVKQ YEAARLEYDA YRTDLEELSL GPRDAGTRGR LESAQATFQA HRDKYEKLRG DVAIKLKFLE ENKIKVMHKQ LLLFHNAVSA YFAGNQKQLE QTLQQFNIKL RPPGAEKPSW LEEQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |