Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APP Protein
A cDNA sequence encoding the APP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | APP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15956008
|
enQuireBio™
QP11056-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946008
|
enQuireBio™
QP11056-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936008
|
enQuireBio™
QP11056-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
APP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
APP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSLEVP TDGNAGLLAE PQIAMFCGRL NMHMNVQNGK WDSDPSGTKT CIDTKEGILQ YCQEVYPELQ ITNVVEANQP VTIQNWCKRG RKQCKTHPHF VIPYRCLVGE FVSDALLVPD KCKFLHQERM DVCETHLHWH TVAKETCSEK STNLHDYGML LPCGIDKFRG VEFVCCPLAE ESDNVDSADA EEDDSDVWWG GADTDYADGS EDKVVEVAEE EEVAEVEEEE ADDDEDDEDG DEVEEEAEEP YEEATERTTS IATTTTTTTE SVEEVVRE | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |