missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Apolipoprotein A-I/ApoA1 Protein

Código de producto. 18440022 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18440022 100 μg 100 microgramos
18462092 500 μg 500 microgramos
18478101 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18440022

Marca: Novus Biologicals™ NBP234869100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P02647, P02647, P02647
Concentración LYOPH
Para utilizar con (aplicación) PAGE
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 335
Peso molecular 28.1 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 0.1 EU/ug of Apolipoprotein A-I/ApoA1 as determined by LAL method.
Alias de gen APOA1, Apo-AI, ApoA-I, Apolipoprotein A1, apolipoprotein A-I, MGC117399
Símbolo de gen APOA1
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Categoría de investigación Biologically Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Grado de pureza o calidad >98% pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión Apolipoprotein A-I/ApoA1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.