missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A9, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003559.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8416 |
Nombre | Annexin A9 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906769
|
enQuireBio™
QP5655-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926769
|
enQuireBio™
QP5655-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916769
|
enQuireBio™
QP5655-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15936769
|
enQuireBio™
QP5655-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15946769
|
enQuireBio™
QP5655-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15956769
|
enQuireBio™
QP5655-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_003559.2 | |
Annexin A9 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8416 | |
Research Use Only | |
ANXA9 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPSLTQEIL SHLGLASKTA AWGTLGTLRT FLNFSVDKDA QRLLRAITGQ GVDRSAIVDV LTNRSREQRQ LISRNFQERT QQDLMKSLQA ALSGNLERIV MALLQPTAQF DAQELRTALK ASDSAVDVAI EILATRTPPQ LQECLAVYKH NFQVEAVDDI TSETSGILQD LLLALAKGGR DSYSGIIDYN LAEQDVQALQ RAEGPSREET WVPVFTQRNP EHLIRVFDQY QRSTGQELEE AVQNRFHGDA QVALLGLASV IKNTPLYFAD KLHQALQETE PNYQVLIRIL ISRCETDLLS IRAEFRKKFG KSLYSSLQDA VKGDCQSALL ALCRAEDM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |