missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human AKT1 His Protein

Código de producto. 18236120 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,05 mg
0,25 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
0.25 miligramo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18236120

Marca: Novus Biologicals™ NBP2521210.05MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-480 of Human AKT1 The Recombinant Human AKT1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human AKT1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 0.5mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Phosphate buffered saline (pH7.4), 20% glycerol
ID de gen (Entrez) 207
Peso molecular TMW: 56.7kDa
Cantidad 0,05 mg
Fuente Baculovirus
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen AKT, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PKBMGC99656, PRKBA, Protein kinase B, Proto-oncogene c-Akt, rac protein kinase alpha, RAC-ALPHA, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, RAC-PK-alpha, RACPKB-ALPHA, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
Nombre común Akt1
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain.
Mostrar más Mostrar menos

For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado