missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human AKD1 GST (N-Term) Protein

Código de producto. 18561380 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18561380 25 μg 25 microgramos
18551661 10 μg 10 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18561380

Marca: Novus Biologicals™ H00221264Q0125ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 221264
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 36.85 kDa
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen adenylate kinase domain containing 1, adenylate kinase domain containing 2, adenylate kinase domain-containing protein 1, Adenylate kinase domain-containing protein 2, AKD2, C6orf199, C6orf224, chromosome 6 open reading frame 199, chromosome 6 open reading frame 224, dJ70A9.1, FLJ16163, FLJ25791, FLJ34784, FLJ42177, MGC126763, MGC138153, MGC177059, MGC180194, MGC184281, MGC26954, RP1-70A9.1
Símbolo de gen AK9
Categoría de investigación Protein Kinase
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión AKD1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.