missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ADAP1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADAP1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5612-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15996429

  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001271237.1
ADAP1 Protein
Research Use Only
ADAP1
Recombinant Protein
E. coli
MAKERRRAVL ELLQRPGNAR CADCGAPDPD WASYTLGVFI CLSCSGIHRN IPQVSKVKSV RLDAWEEAQV EFMASHGNDA ARARFESKVP SFYYRPTPSD CQLLREQWIR AKYERQEFIY PEKQEPYSAG YREGFLWKRG RDNGQFLSRK FVLTEREGAL KYFNRNDAKE PKAVMKIEHL NATFQPAKIG HPHGLQVTYL KDNSTRNIFI YHEDGKEIVD WFNALRAARF HYLQVAFPGA SDADLVPKLS RNYLKEGYME KTGPKQTEGF RKRWFTMDDR RLMYFKDPLD AFARGEVFIG SKESGYTVLH GFPPSTQGHH WPHGITIVTP DRKFLFACET ESDQREWVAA FQKAVDRPML PQEYAVEAHF KHKP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11033
1 mg
Not determined.
Full Length of BC033747
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales