Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 43348 Protein
A cDNA sequence encoding the 43348 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | 43348 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945558
|
enQuireBio™
QP10914-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935558
|
enQuireBio™
QP10914-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925558
|
enQuireBio™
QP10914-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
43348 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SEPT5 protein (0.25 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCL, pH 8.0, 0.3M NaCl, 1mM DTT and 40% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSTGLRY KSKLATPEDK QDIDKQYVGF ATLPNQVHRK SVKKGFDFTL MVAGESGLGK STLVHSLFLT DLYKDRKLLS AEERISQTVE ILKHTVDIEE KGVKLKLTIV DTPGFGDAVN NTECWKPITD YVDQQFEQYF RDESGLNRKN IQDNRVHCCL YFISPFGHGL RPVDVGFMKA LHEKVNIVPL IAKADCLVPS EIRKLKERIR EEIDKFGIHV YQFPECDSDE DEDFKQQDRE LKESAPFAVI GSNTVVEAKG QRVRGRLYPW GIVEVENQAH CDFVKLRNML IRTHMHDLKD VTCDVHYENY RAHCIQQMTS KLTQDSRMES PIPILPLPTP DAETEKLIRM KDEELRRMQE MLQRMKQQMQ DQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |