Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L19, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L19, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055578.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9801 |
Nombre | 39S ribosomal protein L19, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16052900
|
enQuireBio™
QP6381-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16092900
|
enQuireBio™
QP6381-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16042900
|
enQuireBio™
QP6381-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16072900
|
enQuireBio™
QP6381-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16082900
|
enQuireBio™
QP6381-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16062900
|
enQuireBio™
QP6381-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_055578.2 | |
39S ribosomal protein L19, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9801 | |
Research Use Only | |
MRPL19 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAACIAAGHW AAMGLGRSFQ AARTLLPPPA SIACRVHAGP VRQQSTGPSE PGAFQPPPKP VIVDKHRPVE PERRFLSPEF IPRRGRTDPL KFQIERKDML ERRKVLHIPE FYVGSILRVT TADPYASGKI SQFLGICIQR SGRGLGATFI LRNVIEGQGV EICFELYNPR VQEIQVVKLE KRLDDSLLYL RDALPEYSTF DVNMKPVVQE PNQKVPVNEL KVKMKPKPWS KRWERPNFNI KGIRFDLCLT EQQMKEAQKW NQPWLEFDMM REYDTSKIEA AIWKEIEASK RS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |