Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001075294.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100033849 |
Nombre | Erythropoietin / EPO Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15969169
|
enQuireBio™
QP5988-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15989169
|
enQuireBio™
QP5988-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15979169
|
enQuireBio™
QP5988-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15999169
|
enQuireBio™
QP5988-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15909179
|
enQuireBio™
QP5988-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919179
|
enQuireBio™
QP5988-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001075294.1 | |
Erythropoietin / EPO Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Horse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100033849 | |
Research Use Only | |
EPO | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APPRLICDSR VLERYILEAR EAENVTMGCA EGCSFGENVT VPDTKVNFYS WKRMEVEQQA VEVWQGLALL SEAILQGQAL LANSSQPSET LRLHVDKAVS SLRSLTSLLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTFAVDTLCK LFRIYSNFLR GKLKLYTGEA CRRGDR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |