Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gag p17 Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 gag p17 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | HIV-1 gag p17 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | HIV |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919808
|
enQuireBio™
QP12242-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939808
|
enQuireBio™
QP12242-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929808
|
enQuireBio™
QP12242-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HIV-1 gag p17 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
GST | |
Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
8M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 5mM b-mercaptoethanol. |