Descripción
Amino Acid Sequence: MVKLAFPREL RLLTPSQFTF VFQQPQRAGT PQITILGRLN SLGHPRIGLT VAKKNVRRAH ERNRIKRLTR ESFRLRQHEL PAMDFVVVAK KGVADLDNRA LSEALEKLWR RHCRLARGS
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_418159.1 |
| Concentración | 0.25 mg/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | PBS (pH 7.4), 10% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 948215 |
| Peso molecular | M.W. theroretical: 13.7 kDa |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. Coli |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Concentración de endotoxinas | <:1 EU / 1 ug of protein (determined by LAL method) |
| Mostrar más |