Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Hygromycin-B 4-O-kinase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Hygromycin-B 4-O-kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000742814.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 13905269 |
Nombre | Hygromycin-B 4-O-kinase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028660
|
enQuireBio™
QP7397-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048660
|
enQuireBio™
QP7397-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038660
|
enQuireBio™
QP7397-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058660
|
enQuireBio™
QP7397-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068660
|
enQuireBio™
QP7397-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078660
|
enQuireBio™
QP7397-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_000742814.1 | |
Hygromycin-B 4-O-kinase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
13905269 | |
Research Use Only | |
hph | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKKPELTATS VEKFLIEKFD SVSDLMQLSE GEESRAFSFD VGGRGYVLRV NSCADGFYKD RYVYRHFASA ALPIPEVLDI GEFSESLTYC ISRRAQGVTL QDLPETELPA VLQPVAEAMD AIAAADLSQT SGFGPFGPQG IGQYTTWRDF ICAIADPHVY HWQTVMDDTV SASVAQALDE LMLWAEDCPE VRHLVHADFG SNNVLTDNGR ITAVIDWSEA MFGDSQYEVA NIFFWRPWLA CMEQQTRYFE RRHPELAGSP RLRAYMLRIG LDQLYQSLVD GNFDDAAWAQ GRCDAIVRSG AGTVGRTQIA RRSAAVWTDG CVEVLADSGN RRPSTRPRAK E | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |