Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Glutaminase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Glutaminase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
137.00€ - 1740.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_415018.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 946187 |
Nombre | Glutaminase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16016850
|
enQuireBio™
QP6951-10ug |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16056850
|
enQuireBio™
QP6951-50ug |
50 μg |
301.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16006850
|
enQuireBio™
QP6951-100ug |
100 μg |
414.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16036850
|
enQuireBio™
QP6951-200ug |
200 μg |
570.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16046850
|
enQuireBio™
QP6951-500ug |
500 μg |
1135.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16026850
|
enQuireBio™
QP6951-1mg |
1 mg |
1740.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_415018.1 | |
Glutaminase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946187 | |
Research Use Only | |
glsA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLDANKLQQA VDQAYTQFHS LNGGQNADYI PFLANVPGQL AAVAIVTCDG NVYSAGDSDY RFALESISKV CTLALALEDV GPQAVQDKIG ADPTGLPFNS VIALELHGGK PLSPLVNAGA IATTSLINAE NVEQRWQRIL HIQQQLAGEQ VALSDEVNQS EQTTNFHNRA IAWLLYSAGY LYCDAMEACD VYTRQCSTLL NTIELATLGA TLAAGGVNPL THKRVLQADN VPYILAEMMM EGLYGRSGDW AYRVGLPGKS GVGGGILAVV PGVMGIAAFS PPLDEDGNSV RGQKMVASVA KQLGYNVFKG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |