missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli GLK Protein
A cDNA sequence encoding the GLK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | GLK Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | E. coli |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919018
|
enQuireBio™
QP11987-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909018
|
enQuireBio™
QP11987-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999008
|
enQuireBio™
QP11987-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GLK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
GLK protein solution (1.0 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTKYALV GDVGGTNARL ALCDIASGEI SQAKTYSGLD YPSLEAVIRV YLEEHKVEVK DGCIAIACPI TGDWVAMTNH TWAFSIAEMK KNLGFSHLEI INDFTAVSMA IPMLKKEHLI QFGGAEPVEG KPIAVYGAGT GLGVAHLVHV DKRWVSLPGE GGHVDFAPNS EEEAIILEIL RAEIGHVSAE RVLSGPGLVN LYRAIVKADN RLPENLKPKD ITERALADSC TDCRRALSLF CVIMGRFGGN LALNLGTFGG VFIAGGIVPR FLEFFKASGF RAAFEDKGRF KEYVHDIPVY LIVHDNPGLL GSGAHLRQTL GHIL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |