Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L6 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8624-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16025641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_417764.1
50S ribosomal protein L6 Protein
Research Use Only
rplF
Recombinant Protein
E. coli
SRVAKAPVVV PAGVDVKING QVITIKGKNG ELTRTLNDAV EVKHADNTLT FGPRDGYADG WAQAGTARAL LNSMVIGVTE GFTKKLQLVG VGYRAAVKGN VINLSLGFSH PVDHQLPAGI TAECPTQTEI VLKGADKQVI GQVAADLRAY RRPEPYKGKG VRYADEVVRT KEAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947803
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol