Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus, ST1 Dengue NS1 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
609.60€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | Dengue Virus, ST1 Dengue NS1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Dengue Virus, ST1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934048
|
enQuireBio™
QP10495-500UG |
500 μg |
2725.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904048
|
enQuireBio™
QP10495-100 UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15924048
|
enQuireBio™
QP10495-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Dengue Virus, ST1 Dengue NS1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Dengue Virus, ST1 | |
His | |
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Phosphate buffer and 25mM arginine. |