Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine IL2 Protein
A cDNA sequence encoding the IL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | IL2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Canine |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930349
|
enQuireBio™
QP12414-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15950349
|
enQuireBio™
QP12414-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15940349
|
enQuireBio™
QP12414-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
IL2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Canine | |
GST | |
IL2 Canine protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAPITS SSTKETEQQM EQLLLDLQLL LNGVNNYENP QLSRMLTFKF YTPKKATEFT HLQCLAEELK NLEEVLGLPQ SKNVHLTDTK ELISNMNVTL LKLKGSETSY NCEYDDETAT ITEFLNKWIT FSQSIFSTLT | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |