missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Canine CCL3/MIP-1 alpha Protein

Código de producto. 18670189 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 μg
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18670189

Marca: Novus Biologicals™ NBP311065

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA
Formulación PBS
ID de gen (Entrez) 6348
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 8.1 kDa
Cantidad 5 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C.
Alias de gen C-C motif chemokine 3, MIP1-(a), AI323804, chemokine (C-C motif) ligand 3, G0S19-1, LD78alpha, Mip1a, MIP-1 alpha, MIP1-alpha, Scya3
Símbolo de gen CCL3
Conjugado Unconjugated
Especie Canine
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute with 20 uL sterile PBS containing 0.1% carrier protein. Care should be taken during reconstitution as the protein may appear as a film (at the bottom of the vial. We recommend that the vial is gently mixed after reconstitution.)
Formulario Purified
Categoría de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE
Expresión CCL3/MIP-1 alpha
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado