Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Botulinum neurotoxin type C1 Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum Botulinum neurotoxin type C1, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Nombre | Botulinum neurotoxin type C1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16087390
|
enQuireBio™
QP7104-10ug |
10 μg |
440.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16027400
|
enQuireBio™
QP7104-50ug |
50 μg |
630.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16077390
|
enQuireBio™
QP7104-100ug |
100 μg |
1070.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16007400
|
enQuireBio™
QP7104-200ug |
200 μg |
1765.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16017400
|
enQuireBio™
QP7104-500ug |
500 μg |
2360.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16097390
|
enQuireBio™
QP7104-1mg |
1 mg |
3745.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Botulinum neurotoxin type C1 Protein | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PITINNFNYS DPVDNKNILY LDTHLNTLAN EPEKAFRITG NIWVIPDRFS RNSNPNLNKP PRVTSPKSGY YDPNYLSTDS DKDPFLKEII KLFKRINSRE IGEELIYRLS TDIPFPGNNN TPINTFDFDV DFNSVDVKTR QGNNWVKTGS INPSVIITGP RENIIDPETS TFKLTNNTFA AQEGFGALSI ISISPRFMLT YSNATNDVGE GRFSKSEFCM DPILILMHEL NHAMHNLYGI AIPNDQTISS VTSNIFYSQY NVKLEYAEIY AFGGPTIDLI PKSARKYFEE KALDYYRSIA KRLNSITTAN PSSFNKYIGE YKQKLIRKYR FVVESSGEVT VNRNKFVELY NELTQIFTEF NYAKIYNVQN RKIYLSNVYT PVTANILDDN VYDIQNGFNI PKSNLNVLFM GQNLSRNPAL RKVNPEN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Partial (see sequence information for more details). | |
C. botulinum | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |