missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Bovine FGF basic/FGF2/bFGF Protein

Código de producto. 18453482 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18453482

Marca: Novus Biologicals™ NBP23487710ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

FGF basic/FGF2/bFGF protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine balb/c 3T3 cells is less than 0.1 ng/mL, corresponding to a specific activity of >1.0 x 107 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P03969
Concentración LYOPH
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 2247
Peso molecular 16.5 kDa
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/ug of FGF basic/FGF2/bFGF as determined by LAL method.
Alias de gen Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2
Símbolo de gen FGF2
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Categoría de investigación Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >97% pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión FGF basic/FGF2/bFGF
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado