Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Bovine Enteropeptidase/Enterokinase His (C-Term) Protein
Código de producto. 18678576 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 UI
250 UI
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18678576 100 UI cada uno
18648058 250 UI cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18678576 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP261360100IU
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Enzyme Activity
Formulación 50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.5 M NaCl
ID de gen (Entrez) 5651
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 28 kDa
Cantidad 100 UI
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of Enteropeptidase/Enterokinase, His as determined by LAL method.
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.9, Enterokinase, ENTKenterokinase, MGC133046, protease, serine, 7 (enterokinase), PRSS7enteropeptidase, Serine protease 7, Transmembrane protease serine 15, transmembrane protease, serine 15
Símbolo de gen TMPRSS15
Categoría de investigación Epitope Tags, Immunology, Innate Immunity
Grado de pureza o calidad Peptide affinity purified
Expresión Enteropeptidase/Enterokinase