Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. abortus vjbR Protein
A DNA sequence encoding the Brucella abortus (strain 2308) vjbR, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_002966460.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29595784 |
Nombre | vjbR Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16099980
|
enQuireBio™
QP7642-ye-10ug |
10 μg | |||||||
16039990
|
enQuireBio™
QP7642-ye-50ug |
50 μg | |||||||
16089980
|
enQuireBio™
QP7642-ye-100ug |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16019990
|
enQuireBio™
QP7642-ye-200ug |
200 μg | |||||||
16029990
|
enQuireBio™
QP7642-ye-500ug |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16009990
|
enQuireBio™
QP7642-ye-1mg |
1 mg | |||||||
Especificaciones
WP_002966460.1 | |
vjbR Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
B. abortus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29595784 | |
Research Use Only | |
vjbR | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSLDLVHFPN YKKTFFGSSF QSDTLALLTR IRDEIGCRYV THTYRGRVGD CTKVNSADLT VLMTLPATWV ARYSSKNYFA IDPVFQEDAP YYRNDTSAIA RDLKEDADIC PAVAELLHDA EKHGLGNLFI AVSARNPKGV AGCTVFTFEV EDEDRTQFLA RMRPRLLSLA GIIHGTVCGC KDANSVASLL TPREVDCLRW AANGKTDGEI AEILSIARWT VVTYLQNAKI KLNCSNRTSA VATALSLGII DMPEVQHLV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |