Learn More
Heidolph instruments Reax Overhead Shakers for Bottles
Easy and fast attachment of bottles. Heidolph Reax Overhead Shakers for Bottles Comes with attachment for 2L bottles.
Marca: Heidolph instruments 541-20012-00
Descripción
- La velocidad se puede justar continuamente, entre 1 y 16 rpm.
- También están disponibles intervalos de velocidad de 0,5 a 8 rpm y de 2 a 32 rpm
- Controles con dial analógico para ajustar las rpm
- Fijación rápida y sencilla de frascos
- Se suministra con accesorio para frascos de 2 l
- Accesorio para botellas de 0,5 l y 1 l disponible
- Se pueden fijar otros recipientes de 270 mm de altura y diámetro máximo de 136 mm con placa de tensión
- Clase de protección IP 21
Especificaciones
De 1 a 16 rpm | |
Agitador de varillas | |
12 |
Para 12 frascos | |
Reax 20/12 |