Learn More
Invitrogen™ Solución de bloqueo de hibridación in situ ReadyProbes™ (ISH) (5X)
Minimiza la tinción de fondo no específica en los procedimientos de hibridación in situ cromogénica (CISH) o de hibridación in situ fluorescente (FISH)
Marca:  Invitrogen™ R37620
158.65 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01440kg
Código de producto. 17123773
  • 167.00€ / 100 ml
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La solución de bloqueo de hibridación in situ (ISH) ReadyProbes minimiza la tinción de fondo no específica en los procedimientos de hibridación in situ cromogénica (CISH) o de hibridación in situ fluorescente (FISH).
  • Se suministra como una solución 5X que se diluye a 1X con agua destilada o desionizada
  • Después de la hibridación de la sonda de ADN o ARN marcada y de los pasos de lavado, la muestra se incuba con 1X Ready Probes ISH Blocking Solution durante 30–60 minutos
  • La solución bloqueante 1X ReadyProbes ISH también puede usarse como diluyente para anticuerpos, avidina, estreptavidina o biotina durante los pasos de incubación.
Especificaciones
Especificaciones
Se suministra como solución de 100 ml a una concentración de 5X en una botella de HDPE de color ámbar.
Almacenar a 2–8 °C.
Cuando se almacena como se indica, el producto puede utilizarse durante 6 meses después de su recepción.
ReadyProbes™
100 ml
5X
Solución de bloqueo de hibridación in situ
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.