Learn More
behr Labor-Technik™ Recipiente de reacción para determinación de la demanda química de oxígeno (COD)
Utilice estos recipientes para la determinación de la demanda química de oxígeno (DQO). Los recipientes de reacción behr Labor-Technik™ cuentan con marcas de escala de 50 y 100 ml para facilitar el llenado antes de la valoración.
Marca:  behr Labor-Technik™ B00217863
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10085100
  • 161.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recipiente de reacción de 175 ml con adaptadores de recipiente
  • Marca de escala NS 29 y 100ml
  • Fondo plano para mejorar la transferencia de calor
  • Collarín de PVDF para fines de aislamiento
  • Transporte suave en inserto de gradilla EG
Especificaciones
Especificaciones
DIN/DEV
175 ml
Matraz de reacción