Learn More
Cytiva Depósito de empaquetamiento RC 10
Las paredes curvas minimizan la separación de las microesferas de matriz
Marca: Cytiva 19-5007-01
Detalles adicionales : Peso : 0.10600kg
Descripción
Los depósitos de empaquetamiento RC, disponibles para los tres tipos de columna C, se montan de forma fácil y rápida. Durante el proceso de empaquetamiento en el que se producen columnas homogéneas, sus paredes curvas minimizan la separación entre los gránulos de la matriz según su tamaño. Una vez que la matriz está dentro de la columna, el depósito RC se puede conectar a una bomba o a un matraz Mariotte para conseguir un caudal óptimo en el empaquetamiento de la columna. Se incluyen depósitos de empaquetamiento para distintos diámetros de columna para optimizar el proceso de empaquetamiento.Especificaciones
Plástico acetal (POM), polipropileno, caucho nitrilo butadieno acrilonitrilo (NBR), superpolioximetileno | |
Depósito de empaquetamiento RC 10 | |
15 ml | |
1/pack |