missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBP4 Mouse anti-Human, Clone: 1D12B11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | RBP4 |
|---|---|
| Clon | 1D12B11 |
| Concentración | 1.21 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16867675
|
Proteintech
66104-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16857675
|
Proteintech
66104-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This protein belongs to the lipocalin family and is the specific carrier for retinol (vitamin A alcohol) in the blood. It delivers retinol from the liver stores to the peripheral tissues. In plasma, the RBP-retinol complex interacts with transthyretin which prevents its loss by filtration through the kidney glomeruli. A deficiency of vitamin A blocks secretion of the binding protein posttranslationally and results in defective delivery and supply to the epidermal cells.Especificaciones
| RBP4 | |
| 1.21 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Plasma retinol binding protein, PRBP, RBP, RBP4, Retinol binding protein 4 | |
| RBP4 | |
| IgG2a | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 1D12B11 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P02753 | |
| 5950 | |
| RBP4 Fusion Protein Ag19295 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RBP4 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto