missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBP4 Mouse anti-Human, Clone: 1D12B11, Proteintech

Código de producto. 16857675 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16857675 150 μL 150 microlitros
16867675 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16857675

Marca: Proteintech 661041IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This protein belongs to the lipocalin family and is the specific carrier for retinol (vitamin A alcohol) in the blood. It delivers retinol from the liver stores to the peripheral tissues. In plasma, the RBP-retinol complex interacts with transthyretin which prevents its loss by filtration through the kidney glomeruli. A deficiency of vitamin A blocks secretion of the binding protein posttranslationally and results in defective delivery and supply to the epidermal cells.

Especificaciones

Antígeno RBP4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D12B11
Concentración 1.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RBP4
N.º de referencia del gen P02753
Alias de gen Plasma retinol binding protein, PRBP, RBP, RBP4, Retinol binding protein 4
Símbolos de los genes RBP4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RBP4 Fusion Protein Ag19295
Método de purificación Protein A
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5950
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.