missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBM4B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | RBM4B |
|---|---|
| Concentración | 0.26 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16814574
|
Proteintech
15412-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16804574
|
Proteintech
15412-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
May play a role in alternative splice site selection during pre-mRNA processing.Especificaciones
| RBM4B | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q64LC9, Q8VE92, Q9BQ04 | |
| 474154, 66704, 83759 | |
| RBM4B Fusion Protein Ag7679 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RBM4B |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| RBM30, RBM4B, RBM4L, RNA binding motif protein 30, RNA binding motif protein 4B, RNA binding protein 30, RNA binding protein 4B, ZCCHC15, ZCRB3B | |
| Rbm4b | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto