Descripción
May play a role in alternative splice site selection during pre-mRNA processing.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RBM4B |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.26 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | RBM4B |
| N.º de referencia del gen | Q64LC9, Q8VE92, Q9BQ04 |
| Alias de gen | RBM30, RBM4B, RBM4L, RNA binding motif protein 30, RNA binding motif protein 4B, RNA binding protein 30, RNA binding protein 4B, ZCCHC15, ZCRB3B |
| Símbolos de los genes | Rbm4b |
| Mostrar más |