Learn More
Gibco™ Rat BSEP Vesicles
Código de producto. 10161190 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10161190 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10161190 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor GM0006
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Las vesículas de rata BSEP son membranas plasmáticas purificadas derivadas de insectos con proteína de transporte BSEP insertada (bomba de exportación de sal biliar, ABCB11). Las vesículas de rata BSEP se pueden utilizar para evaluar compuestos de prueba e de fármacos con BSEP en ensayos in vitro.
Rat BSEP Vesicles are insect-derived purified plasma membranes with inserted BSEP transport protein (bile salt export pump, ABCB11). Our Rat BSEP Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with BSEP in in vitro assays. BSEP is an ATP-binding cassette (ABC) transporter that plays a key role in bile acid excretion from the liver.
Las vesículas de rata BSEP son membranas plasmáticas purificadas derivadas de insectos con proteína de transporte BSEP insertada (bomba de exportación de sal biliar, ABCB11). Las vesículas de rata BSEP se pueden utilizar para evaluar compuestos de prueba y de interacción de fármacos con BSEP en ensayos in vitro. BSEP es un transportador de casete de unión a ATP (ABC) que desempeña un papel clave en la excreción de ácido biliar del hígado.
Utilice las vesículas BSEP de rata para:
• Investigar las interacciones del transportador de los fármacos candidatos
• Evaluar la posibilidad de interacción farmacológica mediada por transportador
• Obtener resultados de alta calidad con una gran relación señal/ruido
Concepto de las vesículas transportadoras ABC
Las vesículas transportadoras ABC son reactivos eficientes y fáciles de usar para la evaluación temprana del sustrato de un fármaco candidato y el potencial de interacción de un fármaco. Mientras que los transportadores ABC suelen mediar en la exportación de sustratos fuera de las células, los transportadores expresados en estas vesículas internas importan sustratos a las vesículas. Por lo tanto, es posible evaluar cuantitativamente la actividad de transporte de su compuesto determinando la cantidad incorporada en las vesículas.
Resultados claros y fiables
Estas vesículas «internas», preparadas a partir de células Sf9 diseñadas para sobreexpresar transportadores ABC específicos, proporcionan altos niveles de actividad del transportador con un fondo bajo, lo que proporciona una señal clara si su compuesto es un sustrato o inhibidor de un transportador de eflujo específico.
Detalles de las vesículas transportadoras
Las vesículas BSEP de rata forman parte de un grupo mayor de vesículas transportadoras conocidas como vesículas transportadoras ABC. Se preparan a partir de membranas plasmáticas purificadas aisladas de un sistema de células de insectos (células Sf9 transfectadas con baculovirus) que expresan BSEP. La evaluación de la actividad inhibidora de los compuestos recientemente desarrollados hacia el transporte de ácidos biliares mediado por BSEP (por ejemplo, taurocholato) puede dar una pista sobre la posibilidad de hepatotoxicidad de los compuestos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,5 mL
Pureza Calidad para investigación
Especie del huésped Rata
Tipo de producto Vesícula de rata
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80 °C.
Formato Capacidad
Condiciones de envío Hielo seco
Forma física Congelado