Learn More
RASEF Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | RASEF |
|---|---|
| Concentración | 0.4 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16886025
|
Proteintech
28162-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16876025
|
Proteintech
28162-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Binds predomitly GDP, and also GTP.Especificaciones
| RASEF | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human | |
| Q8IZ41 | |
| 158158, 298138 | |
| RASEF Fusion Protein Ag28049 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RASEF |
| 0.4 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| FLJ31614, RAB45, Ras related protein Rab 45, RASEF | |
| RASEF | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |