Learn More
RASEF Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16886025 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16886025 20 μL 20 microlitros
16876025 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16886025
Marca: Proteintech 281621AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Binds predomitly GDP, and also GTP.
Especificaciones
Antígeno RASEF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RASEF
N.º de referencia del gen Q8IZ41
Alias de gen FLJ31614, RAB45, Ras related protein Rab 45, RASEF
Símbolos de los genes RASEF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RASEF Fusion Protein Ag28049
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 158158, 298138
Especies diana Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG