Learn More
Brannan™ Hidrómetros localizadores de intervalo
Brannan Range Finder Hydrometers, Baume Range: 1.50 to 2, Length: 250mm, Certifications/Compliance: UKAS, Quantity: 1Each, Subdivisions: 0.005g/mL
Marca: Brannan™ 10/531/0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Description
Brannan Range Finder Hydrometers, Baume Range: 1.50 to 2, Length: 250mm, Certifications/Compliance: UKAS, Quantity: 1Each, Subdivisions: 0.005g/mL
Specifications
1Each | |
0.005 g/mL | |
250 mm | |
Medición de gravedad específica |
Hidrómetro localizador de intervalo | |
UKAS | |
Desde 1 hasta 1,50 | |
Desde 1 hasta 1,5 |