Learn More
Eppendorf™ RackScan
Lee gradillas de almacenamiento completas con hasta 96 viales diferentes con código de barras. Los ID de muestra se transfieren a las bases de datos posteriores.
Marca:  Eppendorf™ 6002000006
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16476879
  • 11040.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Instrumento basado en cámara que ofrece imágenes y descodificación rápidas
  • Accesorio cómodo y fácil de conectar
  • Tamaño reducido, ideal para sobremesa (e integración)
  • La función de corrección de errores ECC 200 permite leer de forma segura hasta un 30 % de los códigos dañados
  • Material de soporte de viales disponible en la página de inicio de Eppendorf para fines de documentación
  • Conexión y transferencia con el software de Eppendorf™ eLABInventory y eLABJournal para una transferencia de datos más cómoda
  • RackScan s se puede conectar a RackScan b como accesorio para leer códigos de barras en etiquetas laterales
  • Diferentes formatos utilizables para una alta flexibilidad
Especificaciones
Especificaciones
RackScan b
Escáner (lectura inferior)
2D
Legible por máquina
2014/35/EU:EN61010-1, 2014/30/EU: EN61326-1, EN 55032, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, 2011/65/EU:EN50581
Tubos con código 2D en gradillas SBS y cajas de almacenamiento criogénico
Software de analizador RackScan
100/240 V
LED
USB
PC/USB
Escanear más de un vial en paralelo y transferir los datos de la muestra a su software de gestión de muestras
Software de analizador RackScan, cable USB