Learn More
OHAUS™ Gradilla para bloque de tubos
El rack OHAUS™ para bloque de tubos está diseñado para sujetar los tubos de forma segura en su lugar.
Marca:  OHAUS™ 30400250
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Código de producto. 15792659
  • 38.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en plástico
  • Para usar con bloque de tubos
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla de tubos
5,00 in
12,70 x 8,60 cm
4,6 cm
12,70 cm
8,60 cm
Gradilla para bloque de tubos de 30 x 0,5 ml
Plástico
12,70 cm
1,80 pulg.
5,00 pulg
3,40 pulg.
Transparente
30