Learn More
Atrow™ Rack
Marca: Atrow™ 864128
Detalles adicionales : Peso : 0.39060kg
Especificaciones
Revestimiento blanco Rilsan | |
4 x 12 | |
Tubo de ensayo corto de 16, 18 y 20 mm de diámetro | |
100 mm |
Gradilla | |
Tubos (48) | |
296 mm |