Learn More
Atrow™ Rack
Marca: Atrow™ 843288
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Especificaciones
Revestimiento blanco Rilsan | |
3 x 8 | |
Tubo para centrífuga de 30 mm de diámetro | |
280 mm |
Gradilla | |
Tubos (24) | |
1 unidad | |
90 mm |