Learn More
Atrow™ Rack
Marca: Atrow™ 848168
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Especificaciones
White Rilsan Coating | |
8 x 16 | |
13 mm dia. Hemolysis Tube | |
270 mm |
Rack | |
Tubes (128) | |
1 Each | |
55 mm |